5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC404013-1G
PC404013-250MG
PC404013-5G
APOSPC404013-1GEA
6350
CZK
APOSPC404013-1G
APOSPC404013-250MG
APOSPC404013-5G
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₂F₃IN₂ MW: 261,972 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24540492 CAS číslo: 1015780-53-6 |