Tisk…
2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC404001-10G PC404001-1G PC404001-5G
APOSPC404001-10GEA 10650 CZK
APOSPC404001-10G APOSPC404001-1G APOSPC404001-5G
2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
2-Fluoro-5-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆FNO
MW: 127.116 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185604
CAS číslo: 136888-79-4