Tisk…
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4037-25G PC4037-5G
APOSPC4037-25GEA 10910 CZK
APOSPC4037-25G APOSPC4037-5G
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Vzorec: C₉H₃F₉O
MW: 298,105 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155914
CAS číslo: 89847-87-0