(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(6-Fluoropyridin-3-yl)methanamine
PC403115-1G
PC403115-250MG
PC403115-5G
APOSPC403115-1GEA
4270
CZK
APOSPC403115-1G
APOSPC403115-250MG
APOSPC403115-5G
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Vzorec:
C₆H₇FN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100747 CAS číslo: 205744-17-8 |