Tisk…
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC403011-100MG PC403011-250MG PC403011-1G
APOSPC403011-100MGEA 3150 CZK
APOSPC403011-100MG APOSPC403011-250MG APOSPC403011-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14708148
CAS číslo: 153390-61-5