Tisk…
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC402139-1G PC402139-250MG
APOSPC402139-1GEA 15940 CZK
APOSPC402139-1G APOSPC402139-250MG
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(4-formylphenoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₈FNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11111105
CAS číslo: 676494-55-6