Tisk…
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC402135-1G PC402135-250MG PC402135-500MG
APOSPC402135-1GEA 22290 CZK
APOSPC402135-1G APOSPC402135-250MG APOSPC402135-500MG
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂S
MW: 252,644 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28506297
CAS číslo: 1628317-85-0