Tisk…
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC402133-1G PC402133-5G
APOSPC402133-1GEA 8530 CZK
APOSPC402133-1G APOSPC402133-5G
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08751479
CAS číslo: 1443624-23-4