1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC402132-1G
PC402132-500MG
APOSPC402132-1GEA
48930
CZK
APOSPC402132-1G
APOSPC402132-500MG
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea 97%
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea
Vzorec:
C₁₈H₁₄F₃N₃O MW: 345.318 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07696058 CAS číslo: 581809-67-8 |