Tisk…
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC402130-1G PC402130-500MG
APOSPC402130-1GEA 48930 CZK
APOSPC402130-1G APOSPC402130-500MG
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one 97%
7-Bromo-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756520
CAS číslo: 847900-73-6