Tisk…
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC402128-1G PC402128-500MG
APOSPC402128-1GEA 149110 CZK
APOSPC402128-1G APOSPC402128-500MG
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one 97%
2-Bromo-1-(4-(fluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Vzorec: C₉H₈BrFO
MW: 231,062 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22492677
CAS číslo: 1628010-89-8