2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC402115-1G
PC402115-250MG
APOSPC402115-1GEA
21300
CZK
APOSPC402115-1G
APOSPC402115-250MG
2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene 95%
2-Fluoro-1-isocyanato-4-methylbenzene
May form small amount of sediment
Vzorec:
C₈H₆FNO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18269662 CAS číslo: 69941-50-0 |