Tisk…
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 4770 CZK
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Vzorec: C₁₃H₈F₅NO
MW: 289.201 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18400452
CAS číslo: 867288-01-5