Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC402101-1G PC402101-250MG
APOSPC402101-1GEA 9720 CZK
APOSPC402101-1G APOSPC402101-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
3-(4-Fluorophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄FN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08687917
CAS číslo: 676495-94-6