Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC402052-1G PC402052-5G
APOSPC402052-1GEA 10190 CZK
APOSPC402052-1G APOSPC402052-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25955533
CAS číslo: 1110502-49-2