Tisk…
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC402019-250MG PC402019-1G
APOSPC402019-250MGEA 14290 CZK
APOSPC402019-250MG APOSPC402019-1G
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25460309
CAS číslo: 548458-05-5