Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC402015-1G PC402015-250MG
APOSPC402015-1GEA 4370 CZK
APOSPC402015-1G APOSPC402015-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
2-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
Vzorec: C₉H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114652
CAS číslo: 4278-08-4