5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC402014-250MG
PC402014-100MG
APOSPC402014-250MGEA
2440
CZK
APOSPC402014-250MG
APOSPC402014-100MG
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₄BrF₃N₂ MW: 265.03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21602947 CAS číslo: 1374258-43-1 |