Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC402005-1G
PC402005-250MG
APOSPC402005-1GEA
18650
CZK
APOSPC402005-1G
APOSPC402005-250MG
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₇F₃N₂O₂ Bod tání: 240…242 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878903 CAS číslo: 877773-17-6 |