2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC402002-1G
PC402002-250MG
APOSPC402002-1GEA
28570
CZK
APOSPC402002-1G
APOSPC402002-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Vzorec:
C₉H₅F₃N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25460304 CAS číslo: 933741-41-4 |