Tisk…
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC402001-1G PC402001-250MG
APOSPC402001-1GEA 19050 CZK
APOSPC402001-1G APOSPC402001-250MG
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-fluoro-4-iodo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂FIN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13182503
CAS číslo: 895535-15-6