4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4017-1G
PC4017-5G
PC4017-250MG
APOSPC4017-1GEA
3970
CZK
APOSPC4017-1G
APOSPC4017-5G
APOSPC4017-250MG
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
4-(Dimethylamino)-3-(trifluoroacetyl)pyridine
Vzorec:
C₉H₉F₃N₂O Bod varu: 70 °C (4 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09904820 CAS číslo: 230305-72-3 |