Tisk…
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC401500-100MG PC401500-1G PC401500-250MG
APOSPC401500-100MGEA 4400 CZK
APOSPC401500-100MG APOSPC401500-1G APOSPC401500-250MG
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Vzorec: C₃H₅BF₃O·K
MW: 163,976 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24843091
CAS číslo: 1430219-76-3