Tisk…
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC401062-1G PC401062-500MG
APOSPC401062-1GEA 5530 CZK
APOSPC401062-1G APOSPC401062-500MG
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClF₃N
Bod varu: 68…70 °C (0,5 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16607521
CAS číslo: 1227502-50-2