Tisk…
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC401052-1G PC401052-50MG PC401052-250MG PC401052-500MG
APOSPC401052-1GEA 17490 CZK
APOSPC401052-1G APOSPC401052-50MG APOSPC401052-250MG APOSPC401052-500MG
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21364902
CAS číslo: 1357943-66-8