Tisk…
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC401046-1G PC401046-250MG PC401046-5G
APOSPC401046-1GEA 12730 CZK
APOSPC401046-1G APOSPC401046-250MG APOSPC401046-5G
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one 95%
3-Chloro-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-one
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122856
CAS číslo: 1281189-85-2