Tisk…

2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC401044-1G PC401044-250MG
APOSPC401044-1GEA 6850 CZK
APOSPC401044-1G APOSPC401044-250MG
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₃H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25970580
CAS číslo: 1065607-70-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR