Tisk…
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC401041-1G PC401041-5G
APOSPC401041-1GEA 10350 CZK
APOSPC401041-1G APOSPC401041-5G
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃N₃O
MW: 257,212 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25970573
CAS číslo: 1449117-57-0