Tisk…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC401036-1G PC401036-5G
APOSPC401036-1GEA 9360 CZK
APOSPC401036-1G APOSPC401036-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Vzorec: C₇H₃ClF₃N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04610459
CAS číslo: 571917-27-6