Tisk…
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC401034-1G PC401034-5G
APOSPC401034-1GEA 8700 CZK
APOSPC401034-1G APOSPC401034-5G
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Vzorec: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08876104
CAS číslo: 923155-43-5