Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC401033-1G
PC401033-5G
APOSPC401033-1GEA
11440
CZK
APOSPC401033-1G
APOSPC401033-5G
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Vzorec:
C₁₀H₉ClF₃NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28122854 CAS číslo: 1672655-84-3 |