Tisk…
tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC401032-1G PC401032-5G
APOSPC401032-1GEA 18720 CZK
APOSPC401032-1G APOSPC401032-5G
tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Vzorec: C₁₂H₁₃ClF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122853
CAS číslo: 1672655-80-9