Tisk…
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC401031-1G PC401031-5G
APOSPC401031-1GEA 10350 CZK
APOSPC401031-1G APOSPC401031-5G
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Methyl 2-bromo-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Vzorec: C₉H₆BrClF₃NO₂
MW: 332,502 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122852
CAS číslo: 1672655-82-1
UN: 1759
ADR: 8,III