Tisk…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC401030-1G PC401030-5G
APOSPC401030-1GEA 10350 CZK
APOSPC401030-1G APOSPC401030-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propionic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propionic acid
Vzorec: C₉H₇ClF₃NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD26912299
CAS číslo: 1566079-39-7