Tisk…
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC401029-1G PC401029-250MG
APOSPC401029-1GEA 7540 CZK
APOSPC401029-1G APOSPC401029-250MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09925056
CAS číslo: 1000522-34-8