Tisk…
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC401028-1G PC401028-5G
APOSPC401028-1GEA 7380 CZK
APOSPC401028-1G APOSPC401028-5G
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Vzorec: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122851
CAS číslo: 1672655-81-0