Tisk…
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC401013-1G PC401013-500MG
APOSPC401013-1GEA 8200 CZK
APOSPC401013-1G APOSPC401013-500MG
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₄H₁₁F₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24369740
CAS číslo: 1923237-05-1