Tisk…
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400722-1G PC400722-5G
APOSPC400722-1GEA 3810 CZK
APOSPC400722-1G APOSPC400722-5G
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Vzorec: C₄H₂ClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09699166
CAS číslo: 723286-98-4