Tisk…
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400709-25G PC400709-5G
APOSPC400709-25GEA 9000 CZK
APOSPC400709-25G APOSPC400709-5G
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116051
CAS číslo: 412961-26-3