Tisk…
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400706-1G PC400706-5G
APOSPC400706-1GEA 2480 CZK
APOSPC400706-1G APOSPC400706-5G
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₄FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976639
CAS číslo: 845256-59-9