Tisk…
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-(4-methylpiperazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC400689-1G PC400689-250MG PC400689-500MG PC400689-2.5G
APOSPC400689-1GEA 11010 CZK
APOSPC400689-1G APOSPC400689-250MG APOSPC400689-500MG APOSPC400689-2.5G
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₃BrF₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142779
CAS číslo: 1208081-84-8