Tisk…
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC400667-1G PC400667-250MG PC400667-500MG PC400667-5G
APOSPC400667-1GEA 5960 CZK
APOSPC400667-1G APOSPC400667-250MG APOSPC400667-500MG APOSPC400667-5G
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24369730
CAS číslo: 1432053-94-5