Tisk…
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400592-1G PC400592-500MG
APOSPC400592-1GEA 43970 CZK
APOSPC400592-1G APOSPC400592-500MG
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Vzorec: C₈H₁₆N₂O·2CF₃CO₂H
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23106360
CAS číslo: 1403767-15-6