Tisk…
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400579-1G PC400579-500MG PC400579-5G
APOSPC400579-1GEA 7740 CZK
APOSPC400579-1G APOSPC400579-500MG APOSPC400579-5G
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25476528
CAS číslo: 1346536-47-7