Tisk…
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
PC400541-1G PC400541-10G PC400541-5G
APOSPC400541-1GEA 1820 CZK
APOSPC400541-1G APOSPC400541-10G APOSPC400541-5G
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₅FO₂
MW: 104.08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11499062
CAS číslo: 130340-04-4