Racemic cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
PC400540-1G
PC400540-5G
APOSPC400540-1GEA
6620
CZK
APOSPC400540-1G
APOSPC400540-5G
Racemic cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
Racemic cis-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec:
C₄H₅FO₂ MW: 104,08 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972869 CAS číslo: 105919-34-4 |