Tisk…
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC400539-1G PC400539-250MG
APOSPC400539-1GEA 5200 CZK
APOSPC400539-1G APOSPC400539-250MG
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19237658
CAS číslo: 167073-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II