Tisk…
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC400533-1G PC400533-250MG
APOSPC400533-1GEA 9130 CZK
APOSPC400533-1G APOSPC400533-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Vzorec: C₅H₅F₃N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743717
CAS číslo: 672-46-8