2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Carboxy-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
PC400529-100MG
PC400529-1G
PC400529-250MG
APOSPC400529-100MGEA
11210
CZK
APOSPC400529-100MG
APOSPC400529-1G
APOSPC400529-250MG
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₈H₃ClFNO₂ MW: 199,566 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22690817 CAS číslo: 1258298-29-1 |