Tisk…
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400527-1G PC400527-5G
APOSPC400527-1GEA 3110 CZK
APOSPC400527-1G APOSPC400527-5G
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one
Vzorec: C₁₂H₁₃F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526740
CAS číslo: 1039741-54-2